Learn More
Cadmium acetate dihydrate, 98%, for analysis, Thermo Scientific Chemicals
49.55€ - 359.79€
Identificatori chimici
CAS 5743-04-4
Formula molecolare C4H6CdO4·2H2O
Molecular Weight (g/mol) 266.52
Numero MDL MFCD00150020
InChI Key AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10297230
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
317131000
100 g Flacone in plastica
49.55€
100g
10529843
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
317135000
500 g Flacone in plastica
105.53€
500g
15129263
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
317130025
2.5 kg Flacone in plastica
359.79€
2.50kg
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
5743-04-4
266.52
AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L
C4H6CdO4·2H2O
MFCD00150020
Specifica
Cadmium acetate dihydrate
White
97.5% min. (Complexometry)
(CH3CO2)2Cd·2H2O
10,1584
AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L
266.52
Analytical
5743-04-4
Crystalline Powder and/or Crystals
C4H6CdO4·2H2O
MFCD00150020
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
266.52
98%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
May cause cancer.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
GHS P Statement
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a posi
GHS Signal Word: Danger
Identificativo prodotto
  • Cadmium acetate dihydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.