Learn More
Cadmium Acetate, 98+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
:
500g, Plastic powder jar
Specifica
Specifica
CAS | 5743-04-4 |
Colore | White |
Forma fisica | Solid |
Quantità | 500 g |
Formula molecolare | C4H10CdO6 |
Numero MDL | 150020 |
InChI Key | AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L |
Molecular Weight (g/mol) | 266.53 |
Peso formulazione | 266.52g/mol |
Imballaggio | Recipiente per polveri in plastica |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Cadmium acetate dihydrate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- cancerogenicità Categoria 1A
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H350-Può provocare il cancro.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.