Learn More
Cadmium acetate, 98%, pure, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-7077455 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 543-90-8
Formula molecolare C4H6CdO4
Molecular Weight (g/mol) 230.5
InChI Key LHQLJMJLROMYRN-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo cadmium acetate, cadmium diacetate, acetic acid, cadmium salt, cadmium ethanoate, bis acetoxy cadmium, cadmium di acetate, cadmium ii acetate, unii-95kc50z1l0, ccris 7783, hsdb 280
PubChem CID 10986
IUPAC Name cadmium(2+);diacetate
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Cd+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Cadmium acetate
Punto di fusione 255.0°C to 273.0°C
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Complexometry)
Indice di Merck 15,1619
Peso formulazione 230.5
Percent Purity 98%
Grado Pure
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cadmium acetate anhydrous
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.