Learn More
Cadence Science™ Nonflexible Stainless Steel Animal Feeding Needles
For feeding and dosing without injury to sensitive tissues.
830.00€
Specifica
Product Type | Animal Feeding Needle |
---|---|
Materiale | Stainless Steel (304) |
Monouso | Reusable |
Da utilizzare con (applicazione) | Animal feeding and dosing without injury to sensitive tissues, ideal for pharmacologists, toxicologists, pathologists and other biomedical researchers working with laboratory animals |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Misuratore | Lunghezza (sistema imperiale) | Diametro della sfera (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Misuratore | Lunghezza (sistema imperiale) | Diametro della sfera (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
16227951
|
Cadence Science™
7924 |
13G | 3 in. | 4 mm |
830.00€
pezzi 12 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Specifica
Animal Feeding Needle | |
Reusable | |
Non-sterile |
Stainless Steel (304) | |
Animal feeding and dosing without injury to sensitive tissues, ideal for pharmacologists, toxicologists, pathologists and other biomedical researchers working with laboratory animals |