Learn More
Cacodylic acid, sodium salt trihydrate, 98%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10052960
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Cacodylic acid, sodium salt trihydrate, CAS # 6131-99-3, is commonly used in research as a buffering agent in electron microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • Cacodylic acid sodium salt trihydrate is one of the major methylated metabolites of ingested arsenical compounds in most animals
  • In in vivo experiments using rat model, cacodylic acid sodium salt trihydrate has been shown to promote cancer formation in the kidney, bladder, thyroid gland, and liver
Applications
  • Cacodylic acid sodium salt trihydrate is used in research as a buffer during the preparation and fixation of biological samples for transmission in electron microscopy
  • It has been used in buffers for formulating and optimizing screens
  • In chemical experiments, this compound has been used to introduce arsenic into proteins for single-wavelength anomalous diffraction phasing in crystallography techniques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6131-99-3
Formula molecolare C2H12AsNaO5
Molecular Weight (g/mol) 214.024
Numero MDL MFCD00149079
InChI Key RLGWPHBPRCROJO-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium cacodylate trihydrate, unii-r7a6nc7ygy, cacodylic acid sodium salt trihydrate, r7a6nc7ygy, dimethylarsonic acid sodium salt, cacodylic acid, sodium salt trihydrate, sodium dimethylarsinic acid trihydrate, dimethylarsenic acid sodium salt trihydrate, dimethylarsinic acid sodium salt trihydrate, hydroxydimethylarsine oxide sodium salt trihydrate
PubChem CID 23679059
IUPAC Name sodium;dimethylarsinate;trihydrate
SMILES C[As](=O)(C)[O-].O.O.O.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Cacodylic acid, sodium salt trihydrate
Nota nome 98%
Colore White
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare (CH3)2As(O)ONa·3H2O
Indice di Merck 15, 8730
Peso formulazione 214.03
Percent Purity ≥97.5%
Grado Pure
Quantità 25 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Cristalli o polvere di cristalli
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cacodylic acid, sodium salt trihydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Arsenate, dimethyl,sodium