Learn More
asecos™ Cabinet for Chemicals CS-PHOENIX
Safe and proper storage of non-flammable chemicals and toxic substances in working areas
dietro preventivo
Specifica
Certificazione/Conformità | DIN EN 16121/16122 conformity |
---|---|
Profondità (sistema metrico) esterno | 520 mm |
Depth (Metric) Interior | 493 mm |
Materiale | Steel |
Product Type | Chemical Cabinet |
Allerta:
For indoor use only
Codice del prodotto | Marca | Configurazione | Colore | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Configurazione | Colore | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15964716
|
asecos™
3049404030498 |
2 Shelves, 1 Perforated Insert, 1 Bottom Collecting Sump | Gray, Warning Yellow | Medium |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15984716
|
asecos™
3049404030500 |
2 Shelves, 1 Perforated Insert, 1 Bottom Collecting Sump | Anthracite Gray, Warning Yellow | Medium |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15954726
|
asecos™
3049404030507 |
3 Pull-out Shelves | Anthracite Gray, Warning Yellow | Medium |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15964726
|
asecos™
3049404130498 |
2 Shelves, 1 Perforated Insert, 1 Bottom Collecting Sump | Anthracite Gray, Light Gray | Medium |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15984726
|
asecos™
3049404130500 |
2 Shelves, 1 Perforated Insert, 1 Bottom Collecting Sump | Anthracite Gray, Light Gray | Medium |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15954736
|
asecos™
3049404130507 |
3 Pull-out Shelves | Gray | Medium |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15914926
|
asecos™
3049704030508 |
3 Shelves, 1 Perforated Insert, 1 Bottom Collecting Sump | Gray, Yellow | Tall |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15934926
|
asecos™
3049704030510 |
3 Shelves, 1 Perforated Insert, 1 Bottom Collecting Sump | Gray, Yellow | Tall |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15994926
|
asecos™
3049704030516 |
4 Pull-out Shelves | Anthracite Gray, Warning Yellow | Tall |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15914936
|
asecos™
3049704030518 |
6 Pull-out Shelves | Gray, Yellow | Tall |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15362898
|
asecos™
3049704130508 |
3 Shelves, 1 Perforated Insert, 1 Bottom Collecting Sump | Gray | Tall |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15934936
|
asecos™
3049704130510 |
3 Shelves, 1 Perforated Insert, 1 Bottom Collecting Sump | Gray | Tall |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15549090
|
asecos™
3049704130518 |
6 Pull-out Shelves | Gray | Tall |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- Robust construction and longevity: robust, high-quality, scratch-resistant outer body with powder-coated textured surface
- Space saving folding doors: less required space in front of the cabinet while doors are open
- No unauthorised use: doors lockable with cylinder locking (integrated in the turning handle)
- Easy alignment: adjusting aids to compensate for uneven floor
- Ventilation: natural ventilation due to ventilation openings at the cabinet bottom, ready for connection to a technical exhaust system
- Certificates: EN 16121/16122 conformity
Specifica
DIN EN 16121/16122 conformity | |
493 mm | |
Chemical Cabinet | |
Safe and proper storage of non-flammable chemicals and toxic substances in working areas | |
Powder-coated textured | |
996 mm |
520 mm | |
Steel | |
Folding | |
2 | |
1055 mm |