Learn More
asecos™ Cabinet for Chemicals CS-CLASSIC Right-hinged
Safe and proper storage of non-flammable chemicals and toxic substances in working areas
dietro preventivo
Specifica
Certificazione/Conformità DIN EN 16121/16122 conformity
Profondità (sistema metrico) esterno 520 mm
Depth (Metric) Interior 493 mm
Materiale Steel
Product Type Chemical Cabinet
Visualizza altre specifiche
Allerta:
For indoor use only
Prodotti 14
Codice del prodotto Marca Configurazione Colore Altezza (sistema metrico) esterno Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Configurazione Colore Altezza (sistema metrico) esterno Prezzo Quantità e disponibilità  
15985286
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
asecos™
3055804130565
2 Shelves, 1 Perforated Insert, 1 Bottom Collecting Sump Anthracite Gray, Light Gray 1105 mm
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15915286
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
asecos™
3055804030565
2 Shelves, 1 Perforated Insert, 1 Bottom Collecting Sump Gray, Yellow 1105 mm
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15905296
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
asecos™
3055804130567
2 Shelves, 1 Perforated Insert, 1 Bottom Collecting Sump Gray 1105 mm
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15925286
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
asecos™
3055804030567
2 Shelves, 1 Perforated Insert, 1 Bottom Collecting Sump Gray, Yellow 1105 mm
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15955296
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
asecos™
3055804130572
3 Pull-out Shelves Anthracite Gray, Light Gray 1105 mm
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15975286
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
asecos™
3055804030572
3 Pull-out Shelves Anthracite Gray, Warning Yellow 1105 mm
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15975516
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
asecos™
3056204130573
3 Shelves, 1 Perforated Insert, 1 Bottom Collecting Sump Anthracite Gray, Light Gray 1950 mm
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15985506
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
asecos™
3056204030573
3 Shelves, 1 Perforated Insert, 1 Bottom Collecting Sump Anthracite Gray, Warning Yellow 1950 mm
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15995516
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
asecos™
3056204130575
3 Shelves, 1 Perforated Insert, 1 Bottom Collecting Sump Anthracite Gray, Light Gray 1950 mm
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15905516
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
asecos™
3056204030575
3 Shelves, 1 Perforated Insert, 1 Bottom Collecting Sump Gray, Yellow 1950 mm
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15935526
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
asecos™
3056204130579
4 Pull-out Shelves Anthracite Gray, Light Gray 1950 mm
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15945516
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
asecos™
3056204030579
4 Pull-out Shelves Anthracite Gray, Warning Yellow 1950 mm
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15945526
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
asecos™
3056204130581
6 Pull-out Shelves Anthracite Gray, Light Gray 1950 mm
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15965516
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
asecos™
3056204030581
6 Pull-out Shelves Anthracite Gray, Warning Yellow 1950 mm
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Descrizione
Descrizione
  • Robust construction and longevity: robust, high-quality, scratch-resistant outer body with powder-coated textured surface
  • No unauthorised use: door lockable with cylinder locking (integrated in the turning handle)
  • Easy alignment: adjusting aids to compensate for uneven floor
  • Ventilation: natural ventilation due to ventilation openings at the cabinet bottom, ready for connection to a technical exhaust system
Specifica
Specifica
DIN EN 16121/16122 conformity
493 mm
Chemical Cabinet
Safe and proper storage of non-flammable chemicals and toxic substances in working areas
Powder-coated textured
486 mm
520 mm
Steel
Wing, Right-hinged
1
545 mm