Learn More
uvex C500 Cut Protection Gloves
Uvex C500 gloves combine comfort, flexibility, and tactility with the highest level of cut protection (level 5/C). Soft-grip coating provides mechanical abrasion resistance.
16.20€ - 163.00€
Specifica
Coating Material Uncoated
Colore Green
Hand Ambidestri
Latex Free
Materiale Bamboo Viscose, HPPE, Polyamide
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
17200431
Vedere i documenti
uvex
6049706
6
163.00€
10 paia
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 05-09-2025
Aggiungi al carrello
15317062
Vedere i documenti
uvex
6049708
8
18.95€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 22-08-2025
Aggiungi al carrello
15327062
Vedere i documenti
uvex
6049709
9
18.95€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 22-08-2025
Aggiungi al carrello
15387052
missing translation for 'viewDocuments'
uvex
6049710
10
16.20€
Pezzo
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Only null left
Spedizione stimata: 22-08-2025
Add to basket
15397052
missing translation for 'viewDocuments'
uvex
6049711
11
16.20€
Pezzo
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Only null left
Spedizione stimata: 22-08-2025
Add to basket
Description
Description
  • Bamboo TwinFlex™ Technology ensures a very high level of cut protection
  • Soft-grip coating provides mechanical abrasion resistance
  • Highly flexible with good tactile sensation
  • Uvex Climazone effectively removes excess warmth and moisture
  • Free of harmful substances in accordance with OEKO-TEX™ Standard 100
  • Silicone-free according to the imprint test
  • 3D Ergo Technology ensures a secure fit
Specifications
Specifications
Uncoated
Ambidestri
Bamboo Viscose, HPPE, Polyamide
1X4XC
Knit
Green
Cut-resistant Gloves
Automotive, Construction, Glass Handling, Logistics, Maintenance, and Sheet Metal Processing
C500
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates