Learn More
C4 alpha chain/C4b/C4d Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 22233-1-AP-150UL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16841775
  • 385.92 CHF / 150 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
This antibody raised against 1017-1336aa of human C4-A protein can recognize C4 precursor, C4 alpha chain, C4b, and C4d.
This gene encodes the acidic form of complement factor 4, part of the classical activation pathway. The protein is expressed as a single chain precursor which is proteolytically cleaved into a trimer of alpha, beta, and gamma chains prior to secretion. The trimer provides a surface for interaction between the antigen-antibody complex and other complement components. The alpha chain may be cleaved to release C4 anaphylatoxin, a mediator of local inflammation. Deficiency of this protein is associated with systemic lupus erythematosus and type I diabetes mellitus. This gene localizes to the major histocompatibility complex (MHC) class III region on chromosome 6. Varying haplotypes of this gene cluster exist, such that individuals may have 1, 2, or 3 copies of this gene.
Spezifikation
Spezifikation
C4 alpha chain/C4b/C4d
Polyclonal
Unconjugated
C4A
Acidic complement C4, C4, C4A, C4A2, C4A3, C4A4, C4A6, C4S, CO4, Complement C4 A, CPAMD2, RG
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
720
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.25 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P0C0L4
C4A
C4 alpha chain/C4b/C4d Fusion Protein Ag17583
150 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado