Learn More
C2orf47 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene C2orf47
Concentrazione 0.42 mg/mL
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16883445
Vedere i documenti
Proteintech
24930-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
16873445
Vedere i documenti
Proteintech
24930-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Descrizione
Descrizione
Promotes sorting of SMDT1/EMRE in mitochondria by ensuring its maturation. Interacts with the transit peptide region of SMDT1/EMRE precursor protein in the mitochondrial matrix, leading to protect it against protein degradation by YME1L1, thereby ensuring SMDT1/EMRE maturation by the mitochondrial processing peptidase (PMPCA and PMPCB).
Specifica
Specifica
C2orf47
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
Q8BHE8, Q8WWC4
68115, 79568
C2orf47 Fusion Protein Ag21518
Primary
-20°C
MAIP1
0.42 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
C2orf47
MAIP1
IgG
Antigen Affinity Chromatography