Learn More
C21orf58 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 25024-1-AP-20UL
Codice prodotto. 16823555
  • 145.00€ / 20µL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
C21orf58
Polyclonal
Unconjugated
C21orf58
C21orf58
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
54058
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.51 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P58505
C21orf58
C21orf58 Fusion Protein Ag21758
20 μL