Learn More
C1orf226 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | C1orf226 |
---|---|
Concentrazione | 0.29 mg/mL |
Applicazioni | Immunoprecipitation |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16884585
|
Proteintech
26061-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16874585
|
Proteintech
26061-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
C1orf226 | |
Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
A1L170 | |
400793 | |
C1orf226 Fusion Protein Ag21811 | |
Primary | |
-20°C | |
C1orf226 |
0.29 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
C1orf226 | |
C1orf226 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Titolo del prodotto
C1orf226 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech