Learn More
c-MYC Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 3D9C12, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | c-MYC |
---|---|
Clone | 3D9C12 |
Concentrazione | 1000 μg/mL |
Applicazioni | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Flow Cytometry, ELISA |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16800086
|
Proteintech
67447-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16890076
|
Proteintech
67447-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The c-MYC antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human c-MYC. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The c-MYC antibody has been validated for the following applications: FC, IHC, WB, ELISA analysis.
Specifica
c-MYC | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
4609 | |
Primary |
3D9C12 | |
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Flow Cytometry, ELISA | |
Unconjugated | |
Human, Rat, Mouse | |
IgG1 |