Learn More
Wheaton™ C Model Bottom Drive Modular Spacing Roller Culture Apparatus
7135.00€ - 22970.00€
Specifica
Intervallo di velocità | 0.25 to 8.1 rpm |
---|---|
Requisiti elettrici | 100/240 V, 50/60 Hz, 35 W |
Tensione | 100/240 V |
Temperature Range (Metric) | 10°C to 40°C |
Wattage | 35 W |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15204568
|
Wheaton™
WSBMR5050-C |
5 Decks |
13625.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
13433896
|
Wheaton™
WRBMR5090-C |
9 Decks |
22970.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15214467
|
Wheaton™
WSBMR5010-C |
1 Deck |
7135.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-01-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Specifica
0.25 to 8.1 rpm | |
100/240 V | |
35 W | |
50/60 Hz | |
For laboratory, pilot plant and production cell culture installations | |
1 Ea. |
100/240 V, 50/60 Hz, 35 W | |
10°C to 40°C | |
CE, CSA, UL | |
C Model | |
80% up to 31°C | |
17.7 cm |