Learn More
Pal International™ Bouffant Caps
Manufactured from soft, non-woven material. Pal International™ Bouffant Caps are larger than a mob cap and provide completed hair covering for those with longer hair.
91.05€ - 106.00€
Specifica
Product Type | Cuffia |
---|---|
Size | Misura unica |
Materiale | Polypropylene |
Monouso | Single-use |
Senza lattice | Yes |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
12313996
|
Pal International™
D84110 |
Bianco |
106.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
12323996
|
Pal International™
D84230 |
Blue |
91.05€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
Descrizione
- Soft, light non-woven polypropylene with an elasticated edge
- Complete hair coverage
- Ultra low-linting, making them ideally suited to working environments where contamination by loose fibers may be a risk
- Food safe and Latex-free for reduced irritation
- Larger than a mob cap and designed for longer hair
- One size fits all
Specifica
Cuffia | |
Polypropylene | |
Yes |
Misura unica | |
Single-use | |
1000/Pk. |