Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 072 TPE Tubing
Biopharmaceutical opaque C-Flex™ 072 TPE Tubing.
55.70€ - 2050.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Materiale | Thermoplastic |
Colore | Opaque |
Product Type | Tubing |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Pressione massima | Overall Length (Metric) | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Pressione massima | Overall Length (Metric) | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
17993711
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-125-2 |
6.4 mm | 32 psi (at 19°C) | 15 m | 1.6 mm |
473.00€
120m |
Spedizione stimata: 23-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
15670665
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-125-2 |
6.4 mm | 1196 psi | 15 m | 1.6 mm | N/A | |||
17913501
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-250-2M |
9.5 mm | 20 psi (at 19°C) | 107 m | 1.6 mm |
440.00€
107m |
Spedizione stimata: 23-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
17923421
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-250-2S |
9.5 mm | 20 psi (at 19°C) | 305 m | 1.6 mm |
2050.00€
305m |
Spedizione stimata: 23-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
17963581
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-188-3 |
9.5 mm | 24 psi (at 19°C) | 15 m | 2.4 mm |
430.00€
75m |
Spedizione stimata: 23-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
17993491
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-188-3M |
9.5 mm | 42 psi (at 19°C) | 107 m | 2.4 mm |
595.00€
107m |
Spedizione stimata: 23-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
15600675
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-250-2 |
9.5 mm | 1196 psi | 15 m | 1.6 mm |
73.55€
15m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
15690665
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-188-3 |
9.5 mm | 1196 psi | 15 m | 2.4 mm | N/A | |||
17903701
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-250-3 |
11.2 mm | 26 psi (at 19°C) | 15 m | 2.4 mm |
636.00€
90m |
Spedizione stimata: 23-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
15610675
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-250-3 |
11.2 mm | 1196 psi | 15 m | 2.4 mm | N/A | |||
17933421
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-313-3M |
12.7 mm | 21 psi (at 19°C) | 61 m | 2.4 mm |
491.00€
61m |
Spedizione stimata: 23-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
17913561
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-313-3S |
12.7 mm | 21 psi (at 19°C) | 152 m | 2.4 mm |
1160.00€
152m |
Spedizione stimata: 23-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
17993501
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-375-4 |
15.9 mm | 24 psi (at 19°C) | 15 m | 3.2 mm |
820.00€
60m |
Spedizione stimata: 23-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
17943511
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-375-4M |
15.9 mm | 24 psi (at 19°C) | 46 m | 3.2 mm |
544.00€
46m |
Spedizione stimata: 23-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
17913511
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-375-4S |
15.9 mm | 24 psi (at 19°C) | 107 m | 3.2 mm |
1270.00€
107m |
Spedizione stimata: 23-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
17953421
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-375-3 |
14.3 mm | 19 psi (at 19°C) | 15 m | 2.4 mm |
559.00€
60m |
Spedizione stimata: 23-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
15640675
![]() |
Saint Gobain Life Sciences™
072-375-2 |
12.7 mm | 11 psi | 15 m | 1.6 mm |
113.00€
15m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
15630675
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-313-3 |
12.7 mm | 21 psi | 15 m | 2.4 mm |
134.00€
15m |
Spedizione stimata: 26-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
15620675
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-250-4 |
12.7 mm | 27 psi | 15 m | 3.2 mm | N/A | |||
15660675
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-375-4 |
15.9 mm | 1196 psi | 15 m | 3.2 mm | N/A | |||
15670675
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-500-3 |
17.4 mm | 1196 psi | 15 m | 2.4 mm | N/A | |||
17973511
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-500-4S |
19.05 mm | 17 psi (at 19°C) | 76 m | 3.2 mm |
1150.00€
76m |
Spedizione stimata: 23-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
17973581
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-500-3 |
19.1 mm | 14 psi (at 19°C) | 15 m | 2.4 mm |
533.00€
45m |
Spedizione stimata: 23-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
15680675
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-500-4 |
19.1 mm | 1196 psi | 15 m | 3.2 mm |
303.00€
15m |
Spedizione stimata: 26-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
15690675
![]() |
Saint Gobain Life Sciences™
072-625-4 |
22.2 mm | 1196 psi | 15 m | 3.2 mm |
313.00€
15m |
Spedizione stimata: 26-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
15600685
![]() |
Saint Gobain Life Sciences™
072-750-4 |
25.4 mm | 1196 psi | 4.5 m | 3.2 mm |
108.00€
4.50m |
Spedizione stimata: 15-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
15610685
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-750-6 |
28.3 mm | 1196 psi | 4.5 m | 4.8 mm |
339.00€
4.50m |
Spedizione stimata: 09-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
15650665
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-1000-6 |
34.9 mm | 1196 psi | 4.5 m | 4.8 mm |
528.00€
4.50m |
Spedizione stimata: 09-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
15660665
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-1000-8 |
38.1 mm | 1196 psi | 4.5 m | 6.4 mm |
669.00€
4.50m |
Spedizione stimata: 09-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
Descrizione
C-Flex™ biopharmaceutical tubing is the original patented thermoplastic elastomer tubing specifically designed to meet the critical demands of pharmaceutical and biopharmaceutical applications for fluid processing. C-Flex tubing for biopharma manufacturing is specifically designed for aseptic welding connections and sealing disconnection. C-Flex tubing is manufactured from pharmaceutical-grade thermoplastic elastomer, and full validation and extractable profile testing reports are available to assist in the validation of C-Flex applications.
- Sealable and weldable either pre- or post- sterilization
- Sterilizable by gamma and x-ray irradiation as well as autoclave
- Complies with USP Class VI and ISO standards
- Full Validation Package available for all promoted C-Flex products
- Moldable, bondable, and formable for single-use assemblies and overmolds
- Remains flexible from -45°C to +135°C (-50°F to +275°F)
- Significantly less permeable than silicone
- All promoted C-Flex products are Animal-Derived Component-Free (ADCF)
- C-Flex 072 has excellent durability in peristaltic pump applications
Typical Applications
- Aseptic Sealing Disconnections
- Aseptic Welding Connections
- Fluid Transfer in Pharmaceutical, Biopharmaceutical, and/or Laboratory Settings
- Single-Use Assemblies
Specifica
Autoclavable | |
Thermoplastic | |
Opaque | |
Tubing |