Learn More
Masterflex™ C-Flex™ L/S™ Spooled Precision Pump Tubing
Combines biocompatibility of silicone with chemical resistance similar to Tygon™
738.00€ - 2350.00€
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale C-Flex
Product Type Pump Tubing
Visualizza altre specifiche
Prodotti 10
Codice del prodotto Marca Dimensioni dei tubi Portata Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni dei tubi Portata Prezzo Quantità e disponibilità  
11826773
Vedere i documenti
Masterflex™
06427-13
13 36 mL/min
738.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 02-09-2025
Aggiungi al carrello
11886773
Vedere i documenti
Masterflex™
06427-15
15 1100 mL/min
1310.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 17-10-2025
Aggiungi al carrello
11846773
Vedere i documenti
Masterflex™
06427-16
16 480 mL/min
774.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 02-09-2025
Aggiungi al carrello
11866773
Vedere i documenti
Masterflex™
06427-17
17 1700 mL/min
1415.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 17-10-2025
Aggiungi al carrello
11896773
Vedere i documenti
Masterflex™
06427-24
24 1800 mL/min
1630.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 17-10-2025
Aggiungi al carrello
11856773
Vedere i documenti
Masterflex™
06427-25
25 1000 mL/min
1145.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 17-10-2025
Aggiungi al carrello
11806783
Vedere i documenti
Masterflex™
06427-35
35 2600 mL/min
2155.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 17-10-2025
Aggiungi al carrello
11816783
Vedere i documenti
Masterflex™
06427-36
36 3400 mL/min
2350.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 17-10-2025
Aggiungi al carrello
11836773
Vedere i documenti
Masterflex™
06427-14
14 0.21 to 130mL/min.
820.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-07-2025
Aggiungi al carrello
11876773
Vedere i documenti
Masterflex™
06427-18
18 2300 mL/min.
1565.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 02-09-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Genuine Masterflex™ tubing undergoes robust testing to provide optimal performance / pump life hours with peristaltic pump equipment
  • Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy and reproducibility
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimize downtime
  • Regulatory approvals to match your unique application
  • Always in stock—most formulations and sizes available to ship same day
  • Unique packaging options include packs, cases, and spools for customer-friendly ordering and delivery
  • Very low protein binding
  • Heat sealable, weldable
  • Economical tubing
  • Applications: General-purpose lab uses requiring high performance and long life
  • Characteristics: Exceptional tensile and tear strength, good biocompatibility, low gas permeability, smooth surface, opaque white
  • Spooled pump tubing provides continuous lengths of pump tubing on convenient, manageable spools that are easy to transport and require less storage space than the equivalent amount of individual tubing coils
Specifica
Specifica
Autoclavable
C-Flex
Pump Tubing