Learn More
Cytiva C 10/10 Column
Economical empty columns suitable for low pressure liquid chromatography, and gravity feed at lower volumes typically used at research scale.
Marca:  Cytiva 19-5035-01
Codice prodotto. 10221110
  • 116.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 29-09-2025
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
10 mm
Polyethylene Tubing (1 mm I.D.), Bed Support Screens, Snap-On Net Rings, and Instructions
10 mm
Low Pressure Liquid Chromatography
10 mm