Learn More
Macherey-Nagel™ Stopper in gomma Butyl N 20
Used when assembling crimp closures manually. Macherey-Nagel™ Butyl Stopper for N20 Crimp Neck Closure is made of durable butyl. Stopper is appropriate for 20mm caps. Other cap components are sold separately.
Marca:  Macherey-Nagel™ 702931
Codice prodotto. 10106741
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Fully automated closure manufacturing with defined production parameters avoids variations in the physical and analytical condition of cap components. Products are manufactured under strict hygienic conditions. In-process controls and a final QC inspection have been implemented to grant reliable product quality.
  • Used in Macherey-Nagel™ N20 crimp closures, when assembling caps manually
  • For Macherey-Nagel™ crimp neck chromatography vials with a 20mm mouth
  • Made of sturdy gray butyl, with a hardness of 37° shore A
  • 100 caps are packaged in a polyethylene (PE) bag
Specifica
Specifica
20 mm
37° Shore A
Grigio scuro
Tappo N 20
Per l'uso con tappo a capsula
Confezione da 100
Butile