Learn More
Butyl butyrate, 98%
Codice prodotto. 10697421 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
1L
5mL
CAS: 109-21-7 | C8H16O2 | 144.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-21-7
Formula molecolare C8H16O2
Molecular Weight (g/mol) 144.21
Numero MDL MFCD00009450
InChI Key XUPYJHCZDLZNFP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo butyl butyrate, n-butyl butyrate, butanoic acid, butyl ester, n-butyl butanoate, 1-butyl butyrate, butyl butylate, butyric acid butyl ester, n-butyl n-butyrate, butyric acid, butyl ester, butyl n-butyrate
PubChem CID 7983
ChEBI CHEBI:87429
IUPAC Name butyl butanoate
SMILES CCCCOC(=O)CCC
Specifica
Materiale o nome chimico Butyl butyrate
Nota nome 98%
Acidità 1mg KOH/g max.
Punto di fusione -92.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8675g/mL
Punti di ebollizione 164.0°C to 165.0°C
Punto d'infiammabilità 49°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH2CH2CO2(CH2)3CH3
Indice di rifrazione 1.4050 to 1.4070
Quantità 1 L
Beilstein 02, 271
Indice di Merck 15, 1558
Gravità specifica 0.8675
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.05%. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 144.2
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Butyl butyrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.