Learn More
Butyl acetate, CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, 99.7%, Honeywell Riedel-de Haën™
CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, 99.7%
92.89€ - 498.51€
Identificatori chimici
CAS 123-86-4
Formula molecolare C6H12O2
Molecular Weight (g/mol) 116.16
Numero MDL MFCD00009445
InChI Key DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
PubChem CID 31272
ChEBI CHEBI:31328
IUPAC Name butyl acetate
SMILES CCCCOC(C)=O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
15612870
Vedere i documenti
Honeywell-Chromasolv
270687-1L
1 L Glass Bottle
92.89€
1L
15622870
Vedere i documenti
Honeywell-Chromasolv
270687-6X1L
6 x 1 L Glass Bottle
498.51€
pezzi 6
Descrizione
Descrizione
  • Per HPLC, spettrofotometria e analisi ambientale
  • Testato per idoneità HPLC tramite analisi del gradiente e spettroscopia UV-VIS
  • Basso profilo di impurità UV
  • Linea di base LC con gradiente di impurità basso
  • Livelli molto bassi di impurità non volatili
Specifica
Vedi altri risultati
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Butyl acetate, CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, 99.7%, Honeywell Riedel-de Haën™