Specifica
Colore | Blu |
---|---|
pH | 9.21 |
Forma fisica | Liquid |
Tipo di soluzione | Soluzione tampone pH |
Odore | Nessuno |
Imballaggio | 250 ml |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10533353
![]() |
Mettler Toledo
51350036 |
250 ml |
28.00€
250mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10657243
![]() |
Mettler Toledo
51350046 |
6 x 250 ml |
96.65€
1500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Specifica
Blu | |
Liquid | |
Nessuno |
9.21 | |
Soluzione tampone pH | |
250 ml |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Titolo del prodotto
Soluzione tampone, pH 9.21