Learn More
Soluzione tampone pH 7,0 (20 °C), diidrogeno fosfato di potassio/idrogenofosfato bisodico, rintracciabile secondo gli standard SRM del NIST, con fungicida, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15694030 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
5 L
6 x 100 mL
6 x 500 mL
10 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
100mL
10L
1L
500mL
5L
pezzi 6
Potassium dihydrogen phosphate / disodium hydrogen phosphate, traceable to SRM from NIST, with fungicide.
Leading the Industry For Over 65 Years. Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured.
Composition per liter:
  • 3.52 g Potassium dihydrogen phosphate (KH2PO4)
  • 7.26 g di-Sodium hydrogen phosphate-2-hydrate (Na2HPO4*2H20)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Sinonimo Potassium sodium phosphate buffer solution
Specifica
Materiale o nome chimico Buffer solution pH 7.0 (20°C)
Nota nome Potassium dihydrogen phosphate / disodium hydrogen phosphate, traceable to SRM from NIST, with fungicide
Punti di ebollizione 100°C
CAS min. % ≥90.0000%
CAS max % ≤100.0000%, 0.7300%, 0.3500%
CAS 7558-79-4, 7778-77-0
Densità 1 g/cm3
Quantità 6 x 1 L
Tipo di soluzione Buffer
Numero MDL MFCD00146206
Imballaggio Poly Bottle