Learn More
Soluzione tampone pH 7,0 (20 °C), diidrogeno fosfato di potassio/idrogenofosfato bisodico, rintracciabile secondo gli standard SRM del NIST, con fungicida, Honeywell Fluka™
Potassium dihydrogen phosphate / disodium hydrogen phosphate, traceable to SRM from NIST, with fungicide.
Marca:  Honeywell-Fluka 33646-6X100ML
Quantità 6 x 100 mL
Codice prodotto. 15684030
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Articolo fuori commercio e non più disponibile. Visualizzare il prodotto per possibili alternative o chiedere assistenza alla nostra divisione di supporto tecnoco telefonando al n. 056 618 41 11.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Leading the Industry For Over 65 Years. Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured.
Composition per liter:
  • 3.52 g Potassium dihydrogen phosphate (KH2PO4)
  • 7.26 g di-Sodium hydrogen phosphate-2-hydrate (Na2HPO4*2H20)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Identificatori chimici
1336-21-6
35.05
14923
N.O
H5NO
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:18219
Specifica
Buffer solution
1336-21-6
H5NO
NONH for all modes of transport
N.O
35.05
CHEBI:18219
potassium dihydrogen phosphate / disodium hydrogen phosphate, with fungicide, traceable to SRM from NIST
6 x 100 mL
MFCD00066650
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
amine hydrate
14923
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Soluzione tampone pH 7,0 (20 °C), diidrogeno fosfato di potassio/idrogenofosfato bisodico, rintracciabile secondo gli standard SRM del NIST, con fungicida, Honeywell Fluka™ >