Learn More
Soluzione tampone pH 7,0 (20 °C), diidrogeno fosfato di potassio/idrogenofosfato bisodico, rintracciabile secondo gli standard SRM del NIST, con fungicida, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15634030 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
5 L
6 x 100 mL
6 x 500 mL
10 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
100mL
10L
1L
500mL
5L
pezzi 6
Potassium dihydrogen phosphate / disodium hydrogen phosphate, traceable to SRM from NIST, with fungicide.
Leading the Industry For Over 65 Years. Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured.
Composition per liter:
  • 3.52 g Potassium dihydrogen phosphate (KH2PO4)
  • 7.26 g di-Sodium hydrogen phosphate-2-hydrate (Na2HPO4*2H20)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1336-21-6
Formula molecolare H5NO
Molecular Weight (g/mol) 35.05
InChI Key VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Specifica
Materiale o nome chimico Buffer solution
pH 7.0
Quantità 100 mL
Numero MDL MFCD00066650
Numero UN NONH for all modes of transport
IUPAC Name azano; idrossido