Learn More
Buffer Solution pH 6.865, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1000 mL
Specifica
Specifica
pH | 6.865 |
Forma fisica | Liquid |
Quantità | 1000 mL |
Tipo di soluzione | Buffer |
Formulazione | Phosphate Potassium, Dihydrogen/Phosphate Hydrogen |