Learn More
Buffer Solution pH 5.00, Reagecon™
34.85€
Specifica
pH | 5.00 |
---|---|
Forma fisica | Liquid |
Tipo di soluzione | Buffer |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11432014
|
Reagecon
10505 |
500 mL |
34.85€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
5.00 | |
Liquid | |
Buffer |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto