Learn More
Soluzione tampone, pH 4.01
The DKD (Deutscher Kalibrierdienst, German Calibration Service) certified buffers are the perfect product for regulated industries.
100.52€
Specifica
Colore | Rosso chiaro |
---|---|
Descrizione | Certified buffer pH 4.01, 6 x 250mL |
pH | 4.01 |
Forma fisica | Liquid |
Tipo di soluzione | Soluzione tampone pH |
Odore | Nessuno |
Imballaggio | 250 ml |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10711765
![]() |
Mettler Toledo
51350042 |
250 mL |
100.52€
1500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Specifica
Rosso chiaro | |
4.01 | |
Soluzione tampone pH | |
250 ml |
Certified buffer pH 4.01, 6 x 250mL | |
Liquid | |
Nessuno |