Learn More
Buffer Solution pH 4.01, Reagecon™
Marca: Reagecon EP401
Quantità | 500 mL |
---|
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
pH calibration | |
4.01 | |
500 mL |