Learn More
Buffer solution pH 4.008 (25°C), With fungicide, according to DIN 19266, Honeywell Fluka™
With fungicide, according to DIN 19266
Marca: Honeywell-Fluka 33593-6X1L
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Buffer solution pH 4.008 (25°C) | |
877-24-7, 7732-18-5, 100-56-1 | |
>1.0000%, >95.0000% | |
1.0 g/cm3 | |
Buffer | |
Poly Bottle |
With fungicide, according to DIN 19266 | |
100°C | |
<5.0000%, <100.0000% | |
6 x 1 L | |
MFCD00081185 |