Learn More
Buffer solution pH 4.00 (+/-0.022 @ 25oC) Colored Red Specpure NIST Traceable
CAS: 1310-73-2
31.70€ - 339.00€
Specifica
Materiale o nome chimico | Buffer solution |
---|---|
CAS | 1310-73-2, 7778-77-0, 7732-18-5 |
Colore | Red |
Forma fisica | Liquid |
Numero MDL | MFCD00146206 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11490161
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038713.AP |
500 mL |
31.70€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11378987
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038713.K2 |
1 L |
49.75€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11388987
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038713.K7 |
4 L |
91.15€
4L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11400171
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038713.M4 |
20 L |
339.00€
20L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Buffer solutions are used as a means of keeping pH at a nearly constant value in a wide variety of chemical applications. Buffer solutions are essential to maintain the suitable condition to keep the correct pH for enzymes in many organisms to work. It is also used in fermentation processes and in setting the correct conditions for dyes used in coloring fabrics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Buffer solution | |
Red | |
MFCD00146206 | |
Miscible with water. |
1310-73-2, 7778-77-0, 7732-18-5 | |
Liquid | |
23 hPa (17mm Hg) at 20°C | |
Sodium hydroxide: 0.7%; Potassium dihydrogen phosphate: 0.7%; water: 98.6% |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures