Learn More
Buffer Solution pH 2, Reagecon™
33.65€ - 81.80€
Specifica
pH | 2 |
---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11848773
![]() |
Reagecon
1020525 |
500 mL |
81.80€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11464539
![]() |
Reagecon
102025 |
1 L |
33.65€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
2 |