Learn More
Soluzione tampone pH 7.00, con codice colore giallo
Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 ml
Imballaggio:
HDPE Bottle
Colore:
Blue
Giallo
Dimensione della confezione:
500mL
Descrizione
- Colored pH Buffer Solutions
- Tested at 25°C
- Certified by Reagecon’s ISO/IEC 17025 AccreditedTest Method
- NIST traceable
- Presented in various pack sizes
Specifica
Specifica
Colore | Giallo |
pH | 7 |
Forma fisica | Liquid |
Quantità | 500 ml |
Imballaggio | HDPE Bottle |