Learn More
Soluzione tampone, pH 10
Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 ml
6 x 250 ml
Imballaggio:
250 ml
6 x 250 ml
Dimensione della confezione:
1500mL
250mL
Specifica
Specifica
Colore | Incolore |
pH | 10 |
Forma fisica | Liquid |
Quantità | 250 ml |
Tipo di soluzione | Soluzione tampone pH |
Formulazione | Acqua deionizzata dal 95 al 99%, idrossido di sodio da 0.1 a 0.5%; soda caustica |
Odore | Nessuno |
Imballaggio | 250 ml |