Learn More
Soluzione tampone pH 1.00
BIOPHARMA
Soluzione tampone per uso generico. La soluzione tampone Reagecon™ pH 1.00 ha una precisione di ±0.02 a 20 °C.
39.50€ - 50.80€
Specifica
pH 1
Forma fisica Liquid
Tipo di soluzione Tampone
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11878783
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Reagecon
10105
500 ml
50.80€
500mL
11460449
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Reagecon
1010
1 l
39.50€
1L
Descrizione
Descrizione
General use buffer solution. Reagecon™ Buffer Solution pH 1.00 has precision of ± 0.02 at 20°C.
  • Soluzione tampone per uso generico
  • pH 1.00 ± 0.02 a 20°C
Specifica
Specifica
1
Liquid
Tampone