Learn More
Buffer solution pH 9.0 (20°C), Buffer solution pH 9.0 (20°C), Honeywell Fluka™
Borax / hydrochloric acid, traceable to SRM from NIST
18.48€ - 336.41€
Identificatori chimici
CAS 1336-21-6
Formula molecolare H5NO
Molecular Weight (g/mol) 35.05
InChI Key VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15614040
Vedere i documenti
Honeywell-Fluka
33648-100ML
100 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15644040
Vedere i documenti
Honeywell-Fluka
33648-500ML
500 mL
38.25€
500mL
15664040
Vedere i documenti
Honeywell-Fluka
33648-6X100ML
6 x 100 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15634040
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Honeywell-Fluka
33648-1L
1 L
64.33€
1L
15684040
Vedere i documenti
Honeywell-Fluka
33648-6X500ML
6 x 500 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15654040
Vedere i documenti
Honeywell-Fluka
33648-5L-VP
5 L Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15674040
Vedere i documenti
Honeywell-Fluka
33648-6X1L
6 x 1 L
336.41€
pezzi 6
15624040
Vedere i documenti
Honeywell-Fluka
33648-10L-VP
10 L
179.49€
10L
Descrizione
Descrizione
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Identificatori chimici
1336-21-6
35.05
14923
N.O
H5NO
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:18219
Specifica
Buffer solution
9.0
MFCD00066650
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
azano; idrossido
14923
1336-21-6
H5NO
NONH for all modes of transport
N.O
35.05
CHEBI:18219