Learn More
Buffer solution pH 4.0 (20°C), With fungicide, citric acid / sodium hydroxide / sodium chloride solution, traceable to SRM from NIST, Honeywell Fluka™
With fungicide, citric acid / sodium hydroxide / sodium chloride solution, traceable to SRM from NIST
Marca: Honeywell-Fluka 33643-1L
Quantità | 1 L |
---|
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Identificatori chimici
1336-21-6 | |
35.05 | |
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:18219 | |
N.O |
H5NO | |
MFCD00066650 | |
14923 | |
azano; idrossido |
Specifica
Buffer solution | |
4.0 | |
H5NO | |
NONH for all modes of transport | |
N.O | |
35.05 | |
CHEBI:18219 |
1336-21-6 | |
1 L | |
MFCD00066650 | |
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N | |
azano; idrossido | |
14923 |