Learn More
Buffer solution pH 4.0 (20°C), With fungicide, citric acid / sodium hydroxide / sodium chloride solution, traceable to SRM from NIST, Honeywell Fluka™
With fungicide, citric acid / sodium hydroxide / sodium chloride solution, traceable to SRM from NIST
Marca:  Honeywell-Fluka 33643-5L-VP
Quantità 5 L
Codice prodotto. 15614030
  • 121.07€ / 5L
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Identificatori chimici
1336-21-6
35.05
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:18219
N.O
H5NO
MFCD00066650
14923
azano; idrossido
Specifica
Buffer solution
4.0
H5NO
NONH for all modes of transport
N.O
35.05
CHEBI:18219
1336-21-6
5 L
MFCD00066650
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
azano; idrossido
14923