Learn More
Corning™ BTD Valve Head Complete
Corning™ valve head complete
105.04€ - 138.84€
Specifica
Descrizione | BTD valve head complete |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Dispensing Organic or Inorganic Liquids |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16802100
|
Corning™
6851 |
2.5 to 10 mL |
105.04€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-12-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16812100
|
Corning™
6852 |
25 to 100 mL |
138.84€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-12-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Specifica
BTD valve head complete | |
Dispensing Organic or Inorganic Liquids |