Learn More
Brannan™ BS 718 Model Soda Glass M50 SP Petroleum Density Hydrometers
Shot loaded petrolumn density hydrometers for surface tension 0.600 to 0.650g/mL
20.90€ - 28.45€
Specifica
Quantità 1Pack
Tipo M50 SP Petroleum Density Hydrometer
Accuracy 0.001g/mL
Incrementi 0.001 g/mL
Certificazione/Conformità ISO 387, ISO 649
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Intervallo di gravità specifica Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Intervallo di gravità specifica Prezzo Quantità e disponibilità  
12811478
Vedere i documenti
Brannan™
10/451/0
0.650 to 0.700 g/mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12831478
Vedere i documenti
Brannan™
10/453/0
0.750 to 0.800 g/mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12821478
Vedere i documenti
Brannan™
10/452/0
0.700 to 0.750 g/mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12841478
Vedere i documenti
Brannan™
10/454/0
0.800 to 0.850 g/mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12851478
Vedere i documenti
Brannan™
10/455/0
0.850 to 0.900 g/mL
22.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-07-2025
Aggiungi al carrello
12861478
Vedere i documenti
Brannan™
10/456/0
0.900 to 0.950 g/mL
22.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-07-2025
Aggiungi al carrello
12891478
Vedere i documenti
Brannan™
10/459/0
1.050 to 1.100 g/mL
22.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 13-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
For surface tension 0.600 to 0.650g/mL Shot loaded, length 270mm, subdivisions 0.001g/mL, accuracy ±0.0006g/mL. Calibrated at 15°C.
Specifica
Specifica
1Pack
0.001g/mL
ISO 387, ISO 649
Steel Shot
M50 SP Petroleum Density Hydrometer
0.001 g/mL
270 mm
Petroleum industry and corresponds to IP 160