Learn More
Brannan™ Idrometri di densità in vetro soda BS 718 modello M50
For reporting the measured specific gravity of a liquid relative to water. Brannan™ BS 718 M50 Density Hydrometers are manufactured from soda glass, steel shot ballast and synthetic wax resin.
Marca:  Brannan™ 10/341/0
Codice prodotto. 12869167
  • 20.30€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 28-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • BS 718 : 1991 is generally aligned with ISO 387 and ISO 649
  • Calibrated using the accepted units of grams per milliliter (g/mL)
  • Available for numerous specific gravity ranges
  • Available for both low and medium surface tension
  • Includes protective plastic tube
  • 270mm in length
Specifica
Specifica
Confezione da 1
0.001 g/ml
ISO 387, ISO 649
Zavorra in acciaio
Da 1.15 a 1.20 g/ml
Idrometro di densità M50
0.001 g/ml
270 mm
Predisposto per tensione superficiale media
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Brannan™ Idrometri di densità in vetro soda BS 718 modello M50 > Specific Gravity Range: 1.15 to 1.20g/mL; Medium surface tension