Learn More
Hirschmann™ Beuta volumetrica in vetro con stopper in polietilene marrone
Per la misurazione e la manipolazione accurata e sicura di materiali da laboratorio fotosensibili. Le fiasche volumetriche di Classe A Hirschmann Instruments™ in vetro ambrato con tappo Poly sono realizzate con resistenti tubi in vetro DURAN™.
Marca: Hirschmann™ 2640178
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- With NS ground and polyethylene stopper
- Acc. to DIN EN ISO 1042
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
- Conformity certified, with dated batch identification
Specifica
DIN EN ISO 1042 | |
Marrone | |
Vetro Duran, Duran Glass | |
±0.08 mL | |
±0.08 ml | |
A |
Polyethylene | |
50 ml | |
140 mm | |
14/23 NS Standard Ground | |
Sì |