Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromophenol Red, pure
CAS: 2800-80-8 | C19H12Br2O5S | 512.168 g/mol
Marca:  Thermo Scientific Chemicals 304550250
235.75 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Quantità 25 g
Codice prodotto. 10359310
  • 237.00€ / 25g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Identificatori chimici
2800-80-8
512.168
OYCLSQDXZMROJK-UHFFFAOYSA-N
76047
C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C=C3)O)Br)C4=CC(=C(C=C4)O)Br
C19H12Br2O5S
MFCD00023014
5', 5''-Dibromophenolsulfonphthalein
2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
Specifica
Bromophenol Red
C19H12Br2O5S
5', 5''-Dibromophenolsulfonphthalein
Authentic
2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
76047
5% max. (110°C)
Glass bottle
Brown to Brown/Red
Powder
2800-80-8
MFCD00023014
OYCLSQDXZMROJK-UHFFFAOYSA-N
C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C=C3)O)Br)C4=CC(=C(C=C4)O)Br
512.168
512.19
Pure
from pH 5.2 (yellow-red) to pH 7.0 (purple)
25 g
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti