Learn More
Bromophenol Blue Sodium Salt Indicator, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15673850 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
Indicator
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 34725-61-6
Formula molecolare C19H9Br4NaO5S
Numero MDL MFCD00013793
Specifica
Materiale o nome chimico Bromophenol Blue Sodium Salt
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 6995701
Informazioni di solubilità Soluble in water
Peso formulazione 691.94g/mol
Imballaggio Glass Bottle
Colore Blue
pH 4.6
Quantità 50 g
Forma fisica Powder