Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromophenol Blue sodium salt, ACS reagent
Indicator | CAS: 34725-61-6 | C19H9Br4NaO5S | 691.94 g/mol
Marca:  Thermo Scientific Chemicals 403160500
151.70 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Quantità 50 g
Codice prodotto. 10732475
  • 153.00€ / 50g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Identificatori chimici
34725-61-6
691.94
KGANHHDZDYZJEM-UHFFFAOYNA-M
3791690
C19H9Br4NaO5S
MFCD00013793
3',3'',5',5''-Tetrabromophenolsulfonephthalein
sodium;2-[(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-(3,5-dibromo-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]benzenesulfonate
Specifica
Bromophenol Blue, sodium salt
Pure
C19H9Br4NaO5S
19, I, 649
KGANHHDZDYZJEM-UHFFFAOYNA-M
sodium;2-[(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-(3,5-dibromo-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]benzenesulfonate
3791690
Reagente ACS
50 g
>300.0°C
34725-61-6
MFCD00013793
3',3'',5',5''-Tetrabromophenolsulfonephthalein
C1=CC=C(C(=C1)C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)Br)Br)C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
691.94
691.94
Glass bottle
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti