Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromophenol Blue, ACS reagent
Codice prodotto. 10581334 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
50g
5g
CAS: 115-39-9 | C19H10Br4O5S | 669.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 115-39-9
Formula molecolare C19H10Br4O5S
Molecular Weight (g/mol) 669.96
Numero MDL MFCD00005875
InChI Key UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3',3'',5',5''-Tetrabromophenolsulfonephthalein, BPB, 3', 3'', 5'
PubChem CID 8272
ChEBI CHEBI:59424
IUPAC Name 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1,lambda{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Bromophenol Blue
Punto di fusione 279.0°C
Nota nome Pure
Chiarezza Passes Test
Beilstein 19, I, 649
Indice di Merck 15, 1454
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 669.96
Grado Reagente ACS
Imballaggio Glass bottle
Intervallo di transizione visivo from pH 3.0 (yellow) to pH 4.6 (blue)
Colore Orange/Pink to Red or Purple
Quantità 50 g
Forma fisica Powder