Learn More
Bromoethane, 98%, pure
Codice prodotto. p-3757038 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
Normativa: Questo prodotto contiene sostanze che riducono lo strato di ozono ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2009.Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativa: Questo prodotto contiene sostanze che riducono lo strato di ozono ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2009.Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 74-96-4 | C2H5Br | 108.966 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 74-96-4
Formula molecolare C2H5Br
Numero MDL MFCD00000232
InChI Key RDHPKYGYEGBMSE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl bromide, ethane, bromo, 1-bromoethane, monobromoethane, bromic ether, hydrobromic ether, bromure d'ethyle, ethylbromide, etylu bromek, halon 2001
PubChem CID 6332
IUPAC Name bromoethane
SMILES CCBr
Specifica
Materiale o nome chimico Bromoethane
Nota nome Pure
Colore Colorless to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C2H5Br
Indice di rifrazione 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589nm)
Quantità 1 L
Beilstein 01, 88
Indice di Merck 15, 3826
Molecular Weight (g/mol) 108.966
Peso formulazione 108.97
Percent Purity ≥97.5%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Liquid