Learn More
Bromocyclopentane, 98+%
Codice prodotto. p-7022599
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
CAS: 137-43-9 | C5H9Br | 149.031 g/mol
Bromocyclopentane is a precursor used in the preparation of cyclopentene and cyclopentanol. It is a fatty bromide, which is used as a solvent. It is used as an intermediate for the preparation of surfactant and pharmaceuticals and other organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Bromocyclopentane is a precursor used in the preparation of cyclopentene and cyclopentanol. It is a fatty bromide, which is used as a solvent. It is used as an intermediate for the preparation of surfactant and pharmaceuticals and other organic compounds.
Solubility
Immiscible with water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents and strong bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 137-43-9
Formula molecolare C5H9Br
Molecular Weight (g/mol) 149.031
Numero MDL MFCD00001359
InChI Key BRTFVKHPEHKBQF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclopentyl bromide, cyclopentylbromide, cyclopentane, bromo, bromo cyclopentane, bromo-cyclopentane, bromocyclopentan, cylopentylbromide, cyclopentyl-bromide, sfphabilimup@, 4-bromocyclopentane
PubChem CID 8728
IUPAC Name bromocyclopentane
SMILES C1CCC(C1)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Bromocyclopentane
Densità 1.390
Punti di ebollizione 137°C to 139°C
Punto d'infiammabilità 42°C (107°F)
Intervallo percentuale saggio 98%
Indice di rifrazione 1.4895
Quantità 100 g
Numero UN UN1993
Beilstein 1209256
Informazioni di solubilità Immiscible with water.
Peso formulazione 149.04
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bromocyclopentane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Bromocyclopentane