Learn More
Bromocyclobutane, 95%
Codice prodotto. p-7020755
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24112” to get your promotional price
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24112” to get your promotional price
CAS: 4399-47-7 | C4H7Br | 135.004 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4399-47-7
Formula molecolare C4H7Br
Molecular Weight (g/mol) 135.004
Numero MDL MFCD00001317
InChI Key KXVUSQIDCZRUKF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclobutyl bromide, cyclobutane, bromo, cyclobutylbromid, cyclobutylbromide, bromo cyclobutane, bromo-cyclobutane, bromocyclobutane, acmc-209jw1, ksc235o4p, inchi=1/c4h7br/c5-4-2-1-3-4/h4h,1-3h
PubChem CID 78110
IUPAC Name bromocyclobutane
SMILES C1CC(C1)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Bromocyclobutane
Densità 1.431
Punti di ebollizione 107°C to 108°C
Punto d'infiammabilità 22°C (71°F)
Indice di rifrazione 1.4795
Quantità 1 g
Numero UN UN1993
Beilstein 1900415
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 135.01
Percent Purity 95%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bromocyclobutane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Bromocyclobutane