Learn More
Bromoacetic anhydride, 95%
Codice prodotto. p-4089774 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
CAS: 13094-51-4 | C4H4Br2O3 | 259.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13094-51-4
Formula molecolare C4H4Br2O3
Molecular Weight (g/mol) 259.87
Numero MDL MFCD00045041
InChI Key FUKOTTQGWQVMQB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bromoacetic anhydride, 2-bromoacetic anhydride, acetic acid, 2-bromo-,1,1'-anhydride, 2-bromoacetyl 2-bromoacetate, bromoaceticanhydride, acetic acid, bromo-, anhydride
PubChem CID 4259817
IUPAC Name (2-bromoacetyl) 2-bromoacetate
SMILES C(C(=O)OC(=O)CBr)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Bromoacetic anhydride
Punto di fusione 40°C to 44°C
Colore White to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (ex Br) (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrCH2C(=O)OC(=O)CH2Br
Quantità 5 g
Peso formulazione 259.87
Percent Purity 95%
Forma fisica Solid
compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.